Learn More
Gosselin™ Récipients droits avec bouchons à charnière
Code produit 12622135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 mL
50 ml
90 mL
300 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Naturel
Quantité:
240/Carton
350/Carton
650/Carton
Conditionnement:
240 pièces
350 pièces
650 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Quantité Conditionnement
12622135 300 mL Bleu 240/Carton -
11793144 300 mL Naturel 240/Carton 240 pièces
11713154 45 mL Naturel 650/Carton 650 pièces
11723154 50 ml Naturel 650/Carton 650 pièces
12672125 50 ml Bleu 650/Carton 650 pièces
11743154 90 mL Naturel 350/Carton 350 pièces
11753154 90 mL Bleu 350/Carton 350 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12622135 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur FL30002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.90€
    185.67€ / 240 pièces
    Économisez 18.23€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Pour un stockage sûr et sécurisé, avec un volume optimisé pour l’échantillonnage du lait. Les récipients droits Gosselin™ avec bouchon à charnière sont fabriqués en PS transparent ou bleu.
  • Résistance aux chocs
  • Bouchon à charnière autostable
  • Avec ou sans zone d’écriture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit, cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 300 mL
Certifications/Conformité CE N°1935/2004
Couleur de bouchon Bleu
Type de bouchon Bouchon à charnière
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) 75 mm
Hauteur (métrique) 88 mm
Comprend Bouchon à charnière en polypropylène bleu
Quantité 240/Carton