Learn More
X380 POT DROIT 125ML PP .
Code produit 11938144
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
Conditionnement:
380 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11938144 125 mL 380 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11938144 Fournisseur Gosselin Code fournisseur TP52006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Matériau Polystyrene
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.01 kg
Forme Round
Hauteur (métrique) 74 mm
Type de produit Straight Sided Container
Diamètre (métrique) 52 mm
Type de bouchon Lid