Learn More
Corning™ Étaleur stérile en polystyrène : En forme de T
Description
- Polystyrène (PS)
- Conditionnement dans un sachet refermable
- Extrémité courbe ou extrémité en “T”
- Stérile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE N-1935/2004, ISO 11137- SAL stérile 10-3 |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 700/paquet |
| Forme | En T |
| Dimensions (impériale) | 5,9 in |
| Dimensions (métrique) | 15cm |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Étaleur |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une utilisation dans les laboratoires de microbiologie industrielle, qui analysent notamment les denrées alimentaires et les boissons, les eaux et l’environnement |