Learn More
Gosselin™ Récipient droit
Code produit 15448814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
180 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Vert
Conditionnement:
264 pièces
380 pièces
600 pièces
700 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
15448814 60 mL Vert 700 pièces
15448824 60 mL Rouge 600 pièces
15458824 125 mL Bleu 380 pièces
15488824 125 mL Vert 380 pièces
15408844 180 mL Vert 264 pièces
15498844 180 mL Rouge 264 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15448814 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP35C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.95€
    149.28€ / 700 pièces
    Économisez 105.67€
    41% de réduction
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, Corning™ Gosselin™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur de bouchon Vert
Nbre par carton 700/carton
Nb par paquet 70/Bte