Learn More
Gosselin™ Flacon carré en PEHD d’échantillonnage d’eau
Code produit 15368511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15368511 500 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15368511 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur FC50012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.63€
    162.49€ / 100 pièces
    Économisez 8.14€
    4% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Application : Analyse de l’environnement et de l’eau
  • Polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux chocs
  • Graduations moulées
  • Bouchons à vis inviolables en PEHD
  • Disponible avec ou sans thiosulfate de sodium
  • Étiquettes traçables
  • Les grandes ouvertures réduisent les risques de contamination
  • Conditionnement sous film ou conditionnement individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Comprend Sans thiosulfate de sodium
Matériau PEHD
Nbre par carton 100/carton
Stérilité Stériles
Couleur de bouchon Blanc
Graduated Oui
Taille du bouchon 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec tampon
Forme Carré