Learn More
Gossypol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455939 100 mg 100mg
15445939 25 mg 25mg
15465939 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63767.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.66€
    193.65€ / 100mg
    Économisez 44.01€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Agent lipophile dérivé des graines de coton
Gossypol acts as an inhibitor for several dehydrogenase enzymes. Gossypol has also long been known to possess antimalarial properties. Gossypol provided reliable contraception. gossypol provokes infertility and causes spermatogenesis. Gossypol is used as an active antifertility agent in a variety of male animals, including mice, rats, hamsters, monkeys, rabbits, and bulls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le gossypol agit comme un inhibiteur pour plusieurs enzymes déshydrogénases. Le gossypol possède depuis longtemps des propriétés antipaludiques. Le gossypol fournit une méthode de contraception fiable. Le gossypol provoque l’infertilité et provoque la spermatogenèse. Le gossypol est utilisé comme agent antifertilité actif chez plusieurs animaux mâles, notamment les souris, les rats, les hamsters, les singes, les lapins et les taureaux.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol à 100 % (25 mg/ml), le DMF (25 mg/ml), l’acétone, le DMSO (25 mM), le méthanol (2 mg/ml), l’éther,le chloroforme, le carbonate de sodium et les solutions aqueuses diluées d’ammoniac. Insoluble dans l’eau. Le gossypol est un agent antifertilité masculine ayant une activité antispermatogène et il a été démontré qu’il contient des propriétés antitumorales, antivirales et antioxydantes.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-45-7
Formule moléculaire C30H30O8
Poids moléculaire (g/mol) 518.56
Numéro MDL MFCD00017352
Clé InChI QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
CID PubChem 3503
ChEBI CHEBI:28584
SMILES CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Gossypol
Couleur Jaune à marron
Quantité 100 mg
Merck Index 14,4528
Informations sur la solubilité Soluble in 100%ethanol (25mg/ml),DMF (25mg/ml),acetone,DMSO (25 mM),methanol (2mg/ml),ether,chloroform,sodium carbonate,and dilute aqueous solutions of ammonia . Insoluble in water. Gossypol is a male antifertility agent with antispermatogenic activity and has been shown to contain antitumor,anitviral,and antioxidant properties.
Nom IUPAC 7-(8-formyl-1,6,7-trihydroxy-3-méthyl-5-propan-2-ylnaphtalène-2-yl)-2,3,8-trihydroxy-6-méthyle-4-propan-2-ylnaphtalène-1-carbaldéhyde
Poids de la formule 518.56
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gossypol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gossypol