missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide gossypol-acétique, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 17854495
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17854495

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63517.MC

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 12542-36-8 | C32H34O10 | 578.614 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 12542-36-8
Formule moléculaire C32H34O10
Poids moléculaire (g/mol) 578.614
Numéro MDL MFCD00058385
Clé InChI NIOHNDKHQHVLKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gossypol-acetic acid, gossypol acetate, gossypol acetic acid, acetate gossypol, --gossypol acetic acid, s-gossypol acetic acid, at-101 acetic acid, gossypol-acetic acid complex
CID PubChem 227456
Nom IUPAC acetic acid;7-(8-formyl-1,6,7-trihydroxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)-2,3,8-trihydroxy-6-methyl-4-propan-2-ylnaphthalene-1-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=C2C(=C1)C(=C(C(=C2C=O)O)O)C(C)C)O)C3=C(C=C4C(=C3O)C(=C(C(=C4C(C)C)O)O)C=O)C.CC(=O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau Gossypol-acetic acid
Couleur Jaune à vert
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in acetone or methanol at 5mg/ml
Poids de la formule 578.61
Forme physique Powder

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis