Learn More
Cole-Parmer™ GP Mélangeur à hélice de laboratoire
Code produit 17771959 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
40 à 4 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
17771959 40 à 4 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17771959 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5500800
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mixeur conçu pour la fiabilité et la durabilité.
  • Idéal pour le mélange léger de fluides semblables à l'eau.
  • Moteur à courant continu à balais avec protection intégrée contre les surcharges
  • Durable, sans pièces d'usure nécessitant l'entretien de l'utilisateur
  • Indice de protection IP44 par IEC 60529
  • Mandrin sans clé remplaçable par l'utilisateur
Cole-Parmer GP Le mélangeur de laboratoire assure un contrôle précis et fiable de la vitesse du moteur grâce à une fonction de démarrage progressif et un réglage de vitesse doux et graduel. La vitesse constante est maintenue électroniquement grâce à une compensation automatique des variations de la demande de couple de charge, aussi bien à haute qu'à basse vitesse. La compensation intégrée du courant moteur minimise la dérive de vitesse en cas de variations de charge. La limitation du courant moteur protège le système en cas de blocage du rotor. La protection du circuit de sortie protège contre les courts-circuits accidentels de la sortie. Le mélangeur tourne de 40 à 4000 tr/min avec un couple maximal de 9,5 in par once. Le bouton de commande de vitesse sert à allumer et à régler la vitesse du moteur du mélangeur et offre une plage de réglage de 100:1. La LED verte indique que la table de mixage est sous tension. Lorsqu'il clignote, cela indique qu'une condition limite a été atteinte, comme une situation de surchauffe ou de surintensité.
Spécification
Vitesse 40 à 4 000 tr/min
Capacité 38 L
Tension 120/230 V
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm
Hauteur (impériale) 4,1 in
Hauteur (métrique) 104 mm
Longueur (impériale) 3,3 in
Longueur (métrique) 84 mm
Fréquence 50/60 Hz
Puissance (CV) 1/50
Description GP Ensemble mélangeur
Comprend Moteur de mélangeur avec contrôleur intégré et 1,8 m. Câble, 12 x 3/8 in Tige en acier inoxydable, 1,5 in Hélice en acier inoxydable, tige de montage et câble d'alimentation.
Matériau Aluminium peint ou anodisé, plastique et vinyle
Type du moteur Moteur CC à balais
Couple 7 in par once
Viscosité 100 cps max