Learn More
A&D Weighing Balances de précision à étalonnage interne agréées Classe II GP Series
GREENER_CHOICE
Code produit 16601132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Précision affichage:
0,1 g
1 g
10 g/1 g (plage intelligente)
1 g/0,1 g (plage intelligente)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage unitSize
16601132 31 kg 0,1 g 1 pièce
16621132 31 kg/6,1 kg 1 g/0,1 g (plage intelligente) 1 pièce
16651122 101 kg 1 g 1 pièce
16651132 61 kg 1 g 1 pièce
16671122 101 kg/61 kg 10 g/1 g (plage intelligente) 1 pièce
16681122 12 kg 0,1 g 1 pièce
16691122 21 kg 0,1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16601132 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur GP30KEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4887.75€
    4535.35€ / 1 pièces
    Économisez 352.40€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec des capacités allant de 12 à 102 kg, ces balances industrielles de haute précision disposent d’un grand plateau de pesée et sont également dotées de la protection IP65 d’étanchéité à l’eau et à la poussière. Fonction SmartRange pour une meilleure pré
  • Homologuées CE
  • Conception avec bras pivotant ou conception avec écran et plateforme séparés
  • Protection IP65
  • alliage d'aluminium durable& construction en acier inoxydable
  • Étalonnage facile avec le poids de calibrage interne
  • Vitesse de réponse SHS de seulement 1,5 seconde
  • GLP, GMP et ISO conforme
  • Interface RS-232C
  • Sortie de comparateur et sortie analogique (en option)
  • Grand affichage fluorescent sous vide
  • Fonction de mémoire de données
  • Fonction de comptage avec ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
  • Fonction de gamme intelligente (GP-32K/102K/32KS)
  • Fonction de comparaison
  • Crochet sous la balance pour la pesée d’échantillons thermiques et magnétiques ainsi que pour le calcul de la densité
  • Fonction de pesée d’animaux
Spécification
Capacité 31 kg
Type d’affichage VFD
Précision affichage 0,1 g
Temps de stabilisation 1,5 secondes
Type Balance industrielle de précision