Learn More
GPC - glycérophosphorylcholine, TRC
Code produit 17997154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17997154 1 g 1g
17978574 100 mg 100mg
17977144 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17997154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG5987001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28319-77-9
Formule moléculaire C8 H20 N O6 P
Poids moléculaire (g/mol) 257.22
Synonyme 2-[[[(2R)-2,3-Dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Inner Salt, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline Alfoscerate, Cholitiline, Delecit, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)choline, Sn-Glycerophosphocholine, sn-Glycero-3-phosphorylcholine, sn-glycero-3-phosphocholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine, Ethanaminium, 2-[[[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline, hydroxide, 2,3-dihydroxypropyl hydrogen phosphate, inner salt, D- (8CI), Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Brezal, Cereton, Cholicerin, Choline alfoscerate, Choline alphoscerate, Cholitiline, Delecit, Ethanaminium, 2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Gliatilin, Glycerol 3-phosphocholine, Glycerol 3-phosphorylcholine, Glycerol phosphorylcholine, Glycerophosphocholine, Glycerophosphoric acid choline ester, Glycerophosphorylcholine, Glyceryl 3-phosphorylcholine, Glycerylphosphocholine, Glycerylphosphorylcholine, L-α-GPC, L-α-Glycerophosphocholine, L-α-Glycerophosphorylcholine, L-α-Glycerylphosphorylcholine, Nichiyu GPC 85R, O-(sn-glycero-3-Phosphoryl)-choline, sn-glycero-3-Phosphocholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, sn-glycero-3-Phosphorylcholine, α-Glycerophosphorylcholine, α-Glycerylphosphorylcholine
Nom IUPAC [(2R)-2,3-dihydroxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OC[C@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerophosphocholine (GPC)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H20NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Poids de la formule 257.1028
Pourcentage de pureté >95%