Learn More
Poeppelmann™ Bouchons de protection universels KAPSTO™ GPN610
Code produit 10481415
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
71 mm
Hauteur (métrique):
29 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
10481415 71 mm 29 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10481415 Fournisseur Poeppelmann™ Code fournisseur 61000400000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour fermer les alésages et les filetages internes, ou pour protéger les goujons et les filetages externes. Les bouchons de protection universels Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 sont fabriqués en plastique PE-LD jaune.
  • Utilisation universelle en tant que bouchon
  • Conforme aux normes VDA Band 19 et ISO 16232
  • Conception conique idéale pour s’adapter aux tolérances
Spécification
Diamètre (métrique) externe 71 mm
Type de produit Bouchon de protection universel
À utiliser avec (application) Pour le bouchage de trous et des filetages internes ou pour protéger les boulons et filetages externes
Hauteur (métrique) 29 mm