Learn More
Beschreibung
GPRIN1 Polyclonal specifically detects GPRIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GPRIN1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | G protein regulated inducer of neurite outgrowth 1, GRIN1KIAA1893G protein-regulated inducer of neurite outgrowth 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GPRIN1. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?