Learn More
MedChemExpress GPRP acetate
Spécification
Spécification
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| CAS | 157009-81-9 |
| Synonyme | Gly-Pro-Arg-Pro acetate ∣ Pefa 6003 acetate |
| Solubilité | H2O : 125 mg/mL (257.45 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 5 mg |
| Poids moléculaire | 485.53 g/mol |
| Cible | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |