Learn More
R&D Systems™ GR 125487 sulfamate
Code produit 18065422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18065422 10 mg 10mg
18055002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18065422 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1658/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.91€
    300.30€ / 10mg
    Économisez 33.61€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective 5-HT4 antagonist; active in vivo
Potent and selective 5-HT4 receptor antagonist (Ki = 0.19 nM for porcine 5-HT4). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 859502-43-5
Formule moléculaire C19H29FN4O8S2
Spécification
Nom chimique ou matériau GR 125487 sulfamate
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 524.58
Pureté >98%
Poids moléculaire 524.579