Learn More
GR 49336, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GR 49336 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16) |
| Poids de la formule | 282.0674 |