Learn More
Gibco™ Milieu de Grace pour culture de cellules d’insectes, supplémenté
Code produit 11500406 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500406 10 x 500 ml 10 PCS
11590396 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11500406 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11605086
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de Grace pour culture de cellules d’insectes, supplémenté
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace était initialement conçu pour la croissance des cellules du papillon australien Emperor gum moth, Antherea eucalypti. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace est maintenant largement utilisé pour la croissance des cellules de Spodeptera frugiperda, Sf9 et Sf21.
Les cellules Sf9 et Sf21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Nous proposons une grande variété de milieux Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture de cellules d’insectes.
Formule
Ce milieu d’insectes Grace contient de l’hydrolysat de lactalbumine, de l’hydrolysat de levure, de la L-glutamine et du bicarbonate de sodium. La formulation complète est disponible. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace contient de l’hydrolysat de lactalbumine et de l’hydrolysat de levure que l’on ne trouve pas couramment dans la version non supplémentée.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa sur deux sites
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace Gibco™ est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu d’insectes supplémenté de Grace Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11605-094). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié ISO 13485 et 9001.
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace contient de l’hydrolysat de lactalbumine et de l’hydrolysat de levure et est généralement supplémenté par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace a besoin du CO2 ambiant pour maintenir un pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’insectes Grace
À utiliser avec (application) Culture de cellules d’insectes
Quantité 10 x 500 ml
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu de Grace pour insectes, 10 x 500 ml, supplémenté, cellules d’insectes, lignée cellulaire Sf21, Sf9, L-glutamine, sel inorganique de calcium et magnésium, sans hémolymphe d’insecte, hydrolysat de lactalbumine, suppléments d’hydrolysat de levure, tem