Learn More
MedChemExpress Gracillin
Code produit 16421488
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421488 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16421488 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0706
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 885.04 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)
Quantité 5 mg