Learn More
MedChemExpress Gracillin
Code produit 16499068
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499068 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0706
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 885.04 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)