Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 1,59mm
Code produit 15456425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
25 unités
5 unités
Qualité:
25
Grade 25
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Qualité Conditionnement
15456425 5 unités 25 5 pièces
11375979 25 unités Grade 25 25 pièces
11385979 100 unités Grade 25 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456425 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 042042.KJ
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sphère rubis
Diamètre (métrique) 1.59 mm
Qualité 25
Quantité 5 unités
Type d’échantillon Ruby Sphere