Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 2,5 mm
Code produit 11326039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
25 unités
5 unités
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326039 25 unités 25 pièces
11336039 100 unités 100 pièces
15441777 5 unités 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326039 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 042080.KM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sphère rubis
Diamètre (métrique) 2.5 mm
Qualité Grade 25
Quantité 25 unités
Type d’échantillon Ruby Sphere