Learn More
Grade 25 sphères rubis, Dia. : 4,76 mm, Thermo Scientific™
Code produit 11339707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 pièces
2 unités
50 pièces
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339707 50 pièces 50 pièces
11345989 10 pièces 10 pièces
11335989 2 unités 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042045.KD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sphère rubis
Diamètre (métrique) 4.76 mm
Qualité Grade 25
Quantité 50 pièces
Type d’échantillon Ruby Sphere