Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 0,5 mm
Code produit 15451767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 unités
5 unités
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451767 25 unités 25 pièces
15441767 5 unités 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451767 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 042069.KM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mineral
Diamètre (métrique) 0.5 mm
Qualité Grade 25
Quantité 25 unités
Type d’échantillon Sapphire Sphere