Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 0,794 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mineral |
| Diamètre (métrique) | 0.794 mm |
| Qualité | Grade 25 |
| Quantité | 5 unités |
| Type d’échantillon | Sapphire Sphere |