Description
Papier stérilisation
• Conforme EN 868-2
• Conditionnement de linge ou autres articles avant stérilisation chaleur humide
• Feuille
• Conforme EN 868-2
• Conditionnement de linge ou autres articles avant stérilisation chaleur humide
• Feuille
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN 868-2 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Matériau | Papier |
| Quantité | 250 Pk. |
| Poids (métrique) | 60 gsm |
| Type de produit | Papier de stérilisation |
| Qualité | 925 |
| Longueur (métrique) | 100 cm |
| Afficher plus |