Learn More
KARTELL Flacon gradué
Code produit 10171573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 l
Conditionnement:
52 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10171573 2 l 52 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10171573 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0047900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    103.45€ / 52 pièces
    Économisez 25.55€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
La bouteille graduée possède une conception spécifique avec une base rectangulaire pour un rangement facile.
  • Conception spécifique avec une base rectangulaire pensée pour faciliter le rangement des bouteilles sur les étagères et pour une stabilité accrue lors de l'utilisation ; la conception ergonomique de la poignée permet un versement facile.
  • Bouchon à vis et gradué jusqu'à 2000 mL.
  • Produit CE IVDR
Spécification
Type de produit Flacon à urine
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Matériau PE-HD
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 0,53 gal.
Volume (métrique) 2 l