Learn More
Bochem™ Seau gradué
Code produit 10740622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 l
12 L
Diamètre (métrique) supérieur:
260 mm
300 mm
Hauteur (métrique):
190 mm
270 mm
Comprend:
Article n° 8333
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Comprend Conditionnement
10740622 12 L 300 mm 270 mm Article n° 8333 1 pièce
10547901 6 l 260 mm 190 mm - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10740622 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8323
Expédition estimée: 08-12-2026
Bochem™ Le seau gradué comporte des graduations par litre.
  • Couvercle vendu séparément
  • Sans bague d’appui
  • Graduée
Spécification
Type de produit Seau en acier inoxydable ; couvercle vendu séparément (8333)
Capacité (métrique) 12 L
Graduations 1 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Description Sans bague d’appui
Diamètre (métrique) supérieur 300 mm
Hauteur (métrique) 270 mm
Comprend Article n° 8333