Learn More
Duran™ Burettes automatiques en verre de classe AS graduées avec robinet d’arrêt de terre standard à position latérale
Code produit 10612452 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10612452 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10612452 Fournisseur Duran™ Code fournisseur 243183307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    222.23€ / 1 pièces
    Économisez 25.77€
    10% de réduction
En stock
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau verre
Comprend Bandes Schellbach
Type Burette automatique
Class Classe AS