Learn More
Kartell™ Tube à essai conique gradué avec bouchon à vis
Description
- Fourni avec un bouchon à vis étanche
- Avec une FCR X g de 5 000
- Résiste à des températures allant jusqu'à -80 °C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Type de conception | Conique |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 17 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |