Learn More
Kartell Tubes centrifugeuses coniques graduées, 15 mL
Code produit 32043105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
1 chacun
50/Pk.
Conditionnement:
1000 pièces
750 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Quantité Conditionnement
32043105 Non stérile 50/Pk. 750 pièces
32043106 Stérile 50/Pk. 1000 pièces
32043098 Stérile 1 chacun 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 32043105 Fournisseur Kartell Code fournisseur 8400600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    166.85€ / 750 pièces
    Économisez 8.15€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Les tubes coniques gradués en polypropylène haute transparence (PP) avec une grande surface de marquage blanc sont conçus pour la collecte ou le transport d’échantillons. Disponibles en versions stériles ou non stériles.
  • Des tubes coniques gradués de 15 mL pour contenir le sang et des liquides biologiques pour effectuer des analyses de laboratoire.
  • Échelle sérigraphique graduée.
  • Polypropylène à haute transparence avec une grande surface de marquage blanc.
  • Résiste aux extrêmes de température allant de -80 °C à +121 °C.
  • Comprend un bouchon à bouchon de bouchon à design filetage bleu clair avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture sûres et faciles.
  • Les graduations faciles à lire sont préimprimées comme suit : des tubes de 15 mL sont gradués en subdivisions de 0,5 mL de 2 à 15 mL
  • Fourni dans des sacs zipp avec scellement intermédiaire
  • Les tubes stériles sont irradiés par rayonnement bêta ionisant.
  • Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons.
  • Les versions stériles sont sans pyrogènes, sans endotoxines, autoclavables et portent la marque de conformité CE.
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 mL
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Conditionnement Sacs zip, scellement intermédiaire
Quantité 50/Pk.
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 120 mm
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis fixé
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 10,000 x g