Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation cylindriques gradués avec bouchon en PTFE
Code produit 10694481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10694481 1 000 ml 2 pièces
10160501 50 ml 2 pièces
10424291 250 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10694481 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04026158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    132.87€ / 2 pièces
    Économisez 77.13€
    36% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
En verre borosilicaté. Les entonnoirs de séparation cylindriques gradués Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont excellents pour les extractions liquide-liquide et la séparation des composants d’un mélange en deux phases de solvants non miscibles de densités différentes.
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Graduations 20 mL
Porosité Alésage de 6,0 mm
Quantité 2