Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en verre gradué
Code produit 12005352 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Graduations:
0 à 10 ml
0 à 15 ml
Matériau:
AR-GLAS™
Verre borosilicaté (3.3)
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Graduations Matériau unitSize
12005352 0 à 10 ml AR-GLAS™ 10 pièces
11858261 0 à 10 ml Verre borosilicaté (3.3) -
11868261 0 à 15 ml Verre borosilicaté (3.3) 10 pièces
12015352 0 à 15 ml AR-GLAS™ 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12005352 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 778312
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Graduations et inscriptions en émail blanc à contraste élevé.
  • Fabriqués soit en AR-GLAS™ soit en Boro 3.3
  • Capacité de 15 ml
  • Fournis par boîtes de 10
  • Subdivision graduée de 0,1 ml sur tous les modèles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau AR-GLAS™
Nbre par carton 10 paquet
Nb par paquet 10
Quantité 10/Bte
Forme du fond Conique
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduations 0 à 10 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3500 x g