Learn More
Bochem™ Bécher gradué avec bec verseur
Code produit 12651885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12651885 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12651885 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8394
Expédition estimée: 11-01-2027
Une solution idéale pour le stockage en laboratoire.
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
  • Gradué en incréments de 1 l
  • En acier inox 18 / 10
  • Les couvercles sont commandés séparément
Spécification
Type de produit Bécher gradué
Capacité (métrique) 20 l
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 270 mm
Hauteur (métrique) 400 mm