Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées avec piston
Description
- Graduées pour basculer
- Disponibles en plusieurs capacités
Specifications
Specifications
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Type de graduation | Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 385 mm |
| Type | Pipette graduée |