Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées avec piston
Code produit 10482081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Longueur (métrique):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
10482081 1 mL 335 mm 1 pièce
10083900 25 ml 475 mm 1 pièce
10073900 10 ml 385 mm 1 pièce
10432661 5 ml 360 mm 1 pièce
10014740 20 ml 430 mm 1 pièce
10698221 2 ml 345 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10482081 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1190133
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elles offrent une grande précision volumétrique pour vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées à piston Hirschmann Instruments™ sont dotées de graduations ambrées.
  • Graduées pour basculer
  • Disponibles en plusieurs capacités
Specifications
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Type de graduation Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) 335 mm
Type Pipette graduée