Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées avec piston
Code produit 10698221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Longueur (métrique):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
10698221 2 ml 345 mm 1 pièce
10482081 1 mL 335 mm 1 pièce
10083900 25 ml 475 mm 1 pièce
10073900 10 ml 385 mm 1 pièce
10432661 5 ml 360 mm 1 pièce
10014740 20 ml 430 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10698221 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1190141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.33€
    25.94€ / 1 pièces
    Économisez 2.39€
    8% de réduction
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Elles offrent une grande précision volumétrique pour vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées à piston Hirschmann Instruments™ sont dotées de graduations ambrées.
  • Graduées pour basculer
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Graduations 0,02 mL
Type de graduation Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 345 mm
Type Pipette graduée