Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes à essai gradués avec joint NS
Code produit 11953571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11953571 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11953571 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05706001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    158.89€ / 10 pièces
    Économisez 63.11€
    28% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Tube à essai à fond rond avec joint NS et graduations
  • Avec rodage femelle NS
  • Avec bouchon en PE
  • Avec échelle en émail à contraste élevé
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 165 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1
Graduated Oui
Diamètre (métrique) 15 mm
Type de bouchon Bouchon
Type de produit Tube à essai gradué