Learn More
Globe Scientific Pipettes de transfert graduées
Code produit 31923007 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenance du bulbe (métrique):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Longueur (métrique):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Type d’emballage:
10/Pk., 10 Pk/Bagage, 4 Sacs/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs.
Conditionnement:
2500 pièces
400 pièces
500 pièces
5000 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenance du bulbe (métrique) Longueur (métrique) Type d’emballage Conditionnement
31923007 3.2 mL 155 mm Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923684 3.5 mL 148 mm Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31922810 3.2 mL 155 mm 10/Pk., 10 Pk/Bagage, 4 Sacs/Cs. 400 pièces
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923622 0.9 mL 115 mm Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 500 pièces
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31924070 3.4 mL 150 mm Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31923737 3.4 mL 145 mm Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923874 1.8 mL 155 mm Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 500 pièces
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923632 2.2 mL 140 mm Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31923009 3.4 mL 145 mm 10/Pk., 10 Pk/Bagage, 4 Sacs/Cs. 400 pièces
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs. 2500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 31923007 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 135038
Expédition estimée: 04-01-2027
Les pipets de transfert gradués sont conçus pour les mesures, ces pipets comportent des marques de graduation moulées qui ne s’estomperont jamais ni ne s’enleveront.
  • Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Emballage : Les pipets de transfert non stériles de Globe Scientific sont emballés dans une boîte distributeur unique. Cette boîte pratique est petite et compacte, idéale pour un usage sur le plan de travail. Le panneau avant articulé s'ouvre pour un accès rapide aux pipettes et peut être fermé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour garder le contenu propre.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 3.2 mL
Calibré Non
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 20
Graduée Oui
Graduations 3 mL
Longueur (impériale) 6,3 in
Type d’emballage Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs.
Couleur Naturel
Volume (métrique) 7 mL
Longueur (métrique) 155 mm
Type Pipette de transfert graduée
Jetable Usage unique