Learn More
3M™ Éliminateur de graffitis 1500
Code produit 17159340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
5 L
Conditionnement:
4 bouteilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17159340 500 mL 4 bouteilles
17169340 5 L 4 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17159340 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000082043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    174.60€ / 4 pièces
    Économisez 105.40€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Un moyen sûr et simple d’éliminer les graffitis inesthétiques des surfaces en plastique, peintes ou vernie.
  • Éliminateur de graffitis pour surfaces en plastique, peintes ou vernie
  • Efficace contre la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le rouge à lèvres, le crayon et la peinture à émulsion
  • La forme ’liquide du solvant permet une pénétration rapide et une dégradation rapide des graffitis.
  • Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
  • Son odeur minimale améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
  • Faible impact environnemental  car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éliminateur de graffitis
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Élimination de graffitis
À utiliser avec (équipement) Surfaces en plastique, peintes ou vernies
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3M Graffiti Remover 1500
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b