Learn More
3M™ Éliminateur de graffitis 1500
Code produit 17169340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
5 L
Conditionnement:
4 bouteilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17169340 5 L 4 bouteilles
17159340 500 mL 4 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17169340 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000082045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    959.00€
    593.05€ / 4 pièces
    Économisez 365.95€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Un moyen sûr et simple d’éliminer les graffitis inesthétiques des surfaces en plastique, peintes ou vernie.
  • Éliminateur de graffitis pour surfaces en plastique, peintes ou vernie
  • Efficace contre la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le rouge à lèvres, le crayon et la peinture à émulsion
  • La forme ’liquide du solvant permet une pénétration rapide et une dégradation rapide des graffitis.
  • Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
  • Son odeur minimale améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
  • Faible impact environnemental  car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éliminateur de graffitis
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Élimination de graffitis
À utiliser avec (équipement) Surfaces en plastique, peintes ou vernies
Volume (métrique) 5 L