Learn More
3M™ Décapant pour graffitis 3000
Code produit 17179340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
5 L
Conditionnement:
4 bouteilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17179340 500 mL 4 bouteilles
17189340 5 L 4 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17179340 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100030785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    169.70€ / 4 pièces
    Économisez 103.30€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Formulé pour éliminer rapidement et efficacement les graffitis des surfaces en briques et en béton. Efficace sur une large gamme de substances de graffitis, notamment la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le crayon et la peinture à émulsion.
  • Éliminateur de graffitis pour surfaces en plastique, peintes ou vernie
  • Efficace contre la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le rouge à lèvres, le crayon et la peinture à émulsion
  • La forme ’liquide du solvant permet une pénétration rapide et une dégradation rapide des graffitis.
  • Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
  • Son odeur minimale améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
  • Faible impact sur l’environnement car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éliminateur de graffitis
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 4% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 10% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.