Learn More
3M™ Décapant pour graffitis 3000
Code produit 17207640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 L
5 L
Conditionnement:
1 bouteille
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17207640 0,5 L 1 bouteille
17297630 5 L 1 bouteille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17207640 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100030784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    160.73€ / 1 bouteilles
    Économisez 41.27€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Décapant pour graffitis 3000
  • Décapant pour graffitis pour surfaces en plastique, peintes ou vernies - le décapant pour graffitis est efficace contre la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le rouge à lèvres, le crayon et la peinture à émulsion
  • La forme liquide du solvant permet une bonne pénétration pour une élimination rapide des graffitis
  • Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
  • Son odeur légère améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
  • Faible impact sur l’environnement car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Décapant de graffitis
Volume (métrique) 0,5 L