Learn More
R&D Systems™ Granisetron hydrochloride
Description
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Granisetron hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 348.87 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 348.875 |