Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de granisétron, 98 %
Code produit 15882524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15882524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15882524 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462480010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Granisetron hydrochloride
CAS 107007-99-8
Point de fusion 284.0°C to 290.0°C
Couleur Transparent, incolore
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Formule moléculaire C18H25ClN4O
Quantité 1 g
Clé InChI QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC hydrogen 1-methyl-N-{9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazole-3-carboxamide chloride
Poids moléculaire (g/mol) 348.88
Poids de la formule 348.87