Learn More
Granisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16494217
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494217 50 mg
16448076 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0071A
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
MedChemExpress Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H25ClN4O
Quantité 50 mg
Synonyme BRL 43694A
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (286.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (22.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=C(C(N[C@H]2C[C@H](N3C)CCC[C@H]3C2)=O)C4=CC=CC=C41.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 348.87
Poids de la formule 348.87
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation