Learn More
Granisetron, TRC
Code produit 30009803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009803 50 mg 50mg
30008091 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG78001350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109889-09-0
Formule moléculaire C18 H24 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Synonyme 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo-, 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694, BRL 43964, Granisetron, Kevatril, Sustol, endo-Granisetron
Nom IUPAC 1-méthyl-N-[(1S,5R)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazole-3-carboxamide
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau Granisetron
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
Poids de la formule 312.195