Learn More
Grant Instruments™ Plateforme plate pour tapis en caoutchouc antidérapant Grant Bio™
Description
- Pour une utilisation avec l’agitateur incubateur ES-80
- Les tampons en caoutchouc noirs fournissent une surface antidérapante pour les récipients sur la plateforme.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme plate |
| Dimensions (L x l) | 400 x 360 mm |
| À utiliser avec (équipement) | ES-80 |