Learn More
Grant Instruments™ Agitateur incubateur
Code produit 15231166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 520 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
15231166 5 à 520 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15231166 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur ES80
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Incubateur-agitateur orbital de paillasse ES-80 polyvalent et programmable pour le mélange et l’incubation de cultures biologiques et d’échantillons dans un grand nombre de flacons et de récipients.
  • Commande numérique de la durée, de la température et de la vitesse d’agitation à des fins de précision et de répétabilité
  • Vitesse variable : 50 à 250 tr/min
  • Plage de réglage de la température : +25°C à 80°C
  • Charge jusqu’à 8 kg
  • Plateformes interchangeables pour l’agitation/incubation de différents récipients
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 20 mm
Capacité de charge (métrique) 8 kg
Vitesse de rotation 5 à 520 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 450 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 25°C à 80°C
Puissance 450 W
Type de produit Agitateur incubateur
Profondeur (métrique) 525 mm
Profondeur (métrique) intérieure 450 mm
Hauteur (métrique) 510 mm
Hauteur (métrique) intérieure 300 mm
Largeur (métrique) 590 mm
Largeur (métrique) intérieure 390 mm
Poids (métrique) 41,1 kg
Affichage 2 lignes, 16 caractères LED
Plage de durée 1 min à 96 h, jusqu'à 30 jours de fonctionnement continu