Learn More
Grant Instruments™ Cryothermostat numérique évolué Optima de Grant
Code produit 12747829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12747829 120/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12747829 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur TX150
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à la plupart des applications avec régulation précise de la température. Le cryothermostat numérique évolué Optima de Grant Instruments™ est un cryothermostat Optima de milieu de gamme, polyvalent offrant des spécifications complètes.
Convient à la plupart des applications avec régulation précise de la température. Le cryothermostat numérique avancé Optima Grant Instruments™ est un cryothermostat Optima de milieu de gamme, polyvalent offrant des spécifications complètes.
  • La série de bains à circulation chauffant à contrôle numérique offre des performances exceptionnelles pour les applications courantes comme sophistiquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à 150ºC
  • Associe le cryothermostat numérique puissant et polyvalent Grant Optima™ TX150 avec un choix de trois réservoirs économiques en plastique (P) ou cinq réservoirs en acier inoxydable (ST) offrant différentes capacités.
  • Intègre lntelligent Control Optimization™ (ICO) pour une régulation adaptative intelligent de la température PID
  • Comprend une pompe intégrale puissante, rendant les systèmes TX150 adaptés à la fois à l’immersion des échantillons et à la circulation de liquide avec régulation de températeur vers des dispositifs externes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 18 l/min
Gamme de températures de Température ambiante +5° ; jusqu'à 150°C
Circulation externe Oui
Pression max. 310 mbar
Tension 120/230 V