Learn More
asecos™ Granulés universels à gros grains
Code produit 17896436 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
20 kg
60 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17896436 60 kg 3 pièces
17846476 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17896436 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 18468
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le granulé universel à gros grains est idéal pour fixer les huiles, les alcalis, les lipides, les carburants, les laques, etc.
  • Taille des grains : 1 à 3 mm
  • Un sac de 20 kg peut contenir jusqu'à 16 litres de fioul domestique.
  • Convient aux surfaces solides
  • Résistance optimale au glissement même en cas de saturation complète
  • Pour l'intérieur et l'extérieur
  • Disponible en sacs de 20 kg, un ou trois.
Spécification
Matériau Participantes
Type Granulés absorbants
Poids (impériale) 132.28 lb.
Poids (métrique) 60 kg