Learn More
Graphène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15575886 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15575886 50g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15575886 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453160500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphene
CAS 1034343-98-0
Point de fusion 3650,0°C
Formule moléculaire Cx
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 50g
Synonyme methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C
Nom IUPAC méthane
Poids moléculaire (g/mol) 16.04
CID PubChem 297
ChEBI CHEBI:16183
Poids de la formule 12.01